Learn More
Invitrogen™ SuperScript™ III One-Step RT-PCR System mit Platinum™ Taq DNA Polymerase
Entwickelt für die empfindliche, reproduzierbare Endpunkt-Detektion und Analyse von RNA-Molekülen mittels RT-PCR
658.00 CHF - 1958.00 CHF
Spezifikation
Nachweisverfahren Primer-Sonde
Format Kit
GC-Rich PCR Performance Hoch
PCR-Methode 1-Schritt-RT-qPCR
Polymerase Platinum Taq DNA-Polymerase
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Anzahl Reaktionen Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Anzahl Reaktionen Preis Menge & Verfügbarkeit  
10464022
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Invitrogen™
12574018
25 Reaktionen
658.00 CHF
25 Reaktionen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10082922
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Invitrogen™
12574026
100 Reaktionen
1958.00 CHF
100 Reaktionen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Das SuperScript III 1-Schritt-RT-PCR-System mit Platinum Taq DNA-Polymerase verwendet eine praktische Ein-Schritt-Formulierung, um sowohl die cDNA-Synthese als auch die PCR-Amplifikation in einem einzelnen Röhrchen mit genspezifischen Primern und Ziel-RNAs, die entweder aus Gesamt-RNA oder mRNA stammen, durchzuführen. Das System verwendet eine Mischung aus SuperScript III Reverse Transkriptase und Platinum Taq DNA-Polymerase in einem optimierten Reaktionspuffer und kann eine Vielzahl von RNA-Zielsequenzen von 200 bp bis 4,5 kb detektieren. Die Menge des Ausgangsmaterials kann im Bereich von 0,01 pg bis 1 μg Gesamt-RNA liegen.
  • Empfindlich – routinemäßiger Nachweis bis 0,01 pg Gesamt-RNA
  • Anwenderfreundlichkeit – schnelles und praktisches Ein-Schritt-Verfahren mit weniger Variabilität zwischen Reaktionen
  • Spezifität – Einsatz von SuperScript III RT zur cDNA-Synthese bei bis zu 55 °C für ein spezifischeres Priming mit genspezifischen Primern
  • Amplikongröße – kompatible Erkennung von Zielen bis 4,5 kb Länge für größere Flexibilität
SuperScript III Reverse Transkriptase SuperScript III Reverse Transkriptase ist eine Version von M-MLV-RT, die zur Reduzierung der RNase H-Aktivität entwickelt wurde und eine höhere thermische Stabilität bietet. Das Enzym kann cDNA bei Temperaturen von 45 °C bis 60 °C synthetisieren und bietet höhere Spezifität, eine höhere cDNA-Ausbeute und mehr Produkt in voller Länge als andere reverse Transkriptasen. Da SuperScript III RT nicht signifikant von ribosomaler und Transfer-RNA gehemmt wird, kann sie für die Synthese von cDNA aus Gesamt-RNA verwendet werden. Platinum Taq DNA-Polymerase Platinum Taq DNA-Polymerase ist eine rekombinante Taq DNA-Polymerase mit proprietärem Antikörper, der die Polymerase-Aktivität bei Raumtemperatur blockiert. Die Aktivität wird nach der Denaturierung während der PCR bei einer Temperatur von 94 °C wiederhergestellt. Dies sorgt für einen automatischen “Heißstart” der PCR und dadurch für eine höhere Empfindlichkeit, Spezifität und Ausbeute. Endproduktgröße: 4,5 kb oder weniger.
One-Step RT-PCR, PCR und Real-Time PCR, RT-PCR, Reverse Transkription
Bestellinformation
Versandbedingung: Trockeneis
Spezifikation
Spezifikation
Primer-Sonde
Hoch
Platinum Taq DNA-Polymerase
1-Step-RT-PCR
SuperScript III
Trockeneis
Integrierter Heißstart
Reverse Transkription
RNA
Kit
1-Schritt-RT-qPCR
30 min
50 °C
Keine
PCR-amplifizierte cDNA
Reaktionsgemisch
Bis 4,5 kb
Dokumentation
Product Certifications
Nur für Forschungszwecke. Nicht für die Diagnostik bestimmt.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ SuperScript™ III One-Step RT-PCR System mit Platinum™ Taq DNA Polymerase