Learn More
Invitrogen™ Plasmid pBR322
Vorgepackte Säule
Marke:  Invitrogen™ 15367014
352.34 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 11598726
  • 487.00 CHF / 25 Mikrogramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 23-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes: pBR322 wird mit 0,25 μg/μl in 10 mM Tris-HCl (pH 7,4), 5 mM NaCl, 0,1 mM EDTA geliefert.
Beschreibung
Beschreibung
Plasmid pBR322 (1) enthält drei spezifische Restriktionsendonuklease-Erkennungsstellen innerhalb des β-Lactamase(AmpR)-Gens und acht spezifische Erkennungsstellen innerhalb des TetR-Gens. Das aus DHB10B E. coli gereinigte Plasmid verfügt auch über 14 nicht auswählbare, spezifische Restriktionsendonuklease-Erkennungsstellen. Spezifische Spaltstellen für Hind III und Cla I finden sich im Promotor des Tetracyclin-Resistenzgens. Das Einfügen von DNA an einer dieser beiden Stellen führt in der Regel zum Verlust der Tetracyclin-Resistenz. Wirkungs- und Qualitätskontrolle: Reinheit, DNA-Struktur und ausgewählte Fragmentierungsmuster der Restriktionsendonuklease werden durch Agarose-Gel-Analyse verifiziert. Die Transformation von E. coliHB101 zur Bestätigung von AmpR und TetR wird durch die Beschichtung auf selektivem Medium bestätigt.
Klonierung, Restriktionsenzym-Klonierung
Bestellinformation
Zugelassen für den Versand auf Nass- oder Trockeneis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Restriktionsenzym/MCS
pBR322 wird mit 0,25 µg/µl in 10 mM Tris-HCl (pH 7,4), 5 mM NaCl, 0,1 mM EDTA geliefert. Bei +4 °C lagern.
Plasmid
Zugelassen für den Versand auf Nass- oder Trockeneis
0,25 µg/µl
Klonierung
25μ g
pBR322
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
2 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2441895 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number15367014
Chargennummer2350253 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/05/2022 Catalog Number15367014
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ Plasmid pBR322 > 25 μg