Learn More
Thermo Scientific™ pBR322 Plasmid-DNA
Optimieren Sie das Klonieren mit Thermo Scientific™ pBR322-DNA, einer 4.361 bp großen, doppelsträngigen, geschlossenen, zirkulären Plasmid-DNA mit mittlerer Kopienanzahl.
Marke: Thermo Scientific™ SD0041
110.05 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
110.00 CHF gültig bis 2025-06-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24112" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Beschreibung
pBR322 ist einer der am häufigsten verwendeten E. coli-Klonierungsvektoren.
Besondere Eigenschaften
- Isoliert aus E. coli (dam+, dcm+)
- Über 90 % in der superhelikalen Form
- Chromatographisch aufgereinigt mit patentierter Technologie des Herstellers
- Nutzen Sie unser kostenloses Online-Tool REviewer für weitere Informationen zur DNA-Sequenz, Sequenzanalyse und Kartierung.
Spezifikation
Restriktionsenzym/MCS | |
DNA | |
Klonierung | |
100 μg |
0,5 μg/μl | |
DNA | |
Plasmid-DNA | |
pBR322 |