Learn More
Invitrogen™ Taq DNA-Polymerase-PCR-Puffer (10x)
Ein 10X Puffer [200 mM Tris HCl (pH 8,4), 500 mM KCl]
Marke:  Invitrogen™ 18067017
Artikelnummer. 10043092
  • 68.50 CHF / 2 Stück
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Geliefert mit 1 ml 50 mM MgCl2
  • Im Lieferumfang enthalten sind Platinum Taq-, Taq- und SuperScript™-System für Erststrangsynthese für RT-PCR
ChIP-on-Chip, Chromatin-Biologie, PCR, PCR und Echtzeit-PCR, RNAi, Epigenetik und Non-Coding-RNA-Forschung, Routine-PCR
Bestellinformation
Versandbedingung: Trockeneis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Bei -20 °C lagern. Bei ordnungsgemäßer Lagerung garantiert 6 Monate lang stabil.
Taq DNA-Polymerase
2 x 1 mL
Standard-PCR
10 X
1 ml
Standard-PCR
DNA-Polymerase-PCR-Puffer
Trockeneis
10X
Kit
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2483133 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number18067017
Chargennummer2542947 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number18067017
Chargennummer2582533 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number18067017
Chargennummer2713897 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number18067017
Chargennummer2735049 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number18067017
Name des Produkts
Invitrogen™ Taq DNA-Polymerase-PCR-Puffer (10x) > 2 x 1 ml