Learn More
Invitrogen™ DNA-Polymerase I, großes (Klenow) Fragment
DNA-Polymerase-Enzym, das zwar nicht die 5‘ zu 3‘-Exonuklease-Aktivität von intakter DNA-Polymerase I, aber die 5‘ zu 3'DNA-Polymerase- sowie die 3‘ zu 5'-Exonuklease-Aktivität aufweist
Marke:  Invitrogen™ 18012039
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10247092
  • 1172.00 CHF / 1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Includes: Die Lieferung des großen DNA-Polymerase I (Klenow-) Fragments erfolgt mit einem Fläschchen 10X REact™ 2 Puffer [500 mm Tris-HCl (pH 8.0), 100 mm MgCl2, 500 mm NaCl], Fläschchen mit Verdünnungspuffer.
Beschreibung
Beschreibung
Anwendungen:
Auffüllen von 5'-Überhängen. Sondensynthese mit der zufälligen Primermarkierung. Sequenzierung von Einzel- und Doppelstrang-DNA. Ortsgerichtete Mutagenese.
Quelle:
Aus E. coli aufgereinigt, das Klenow-Fragment auf einem Plasmid exprimiert.
Leistungs- und Qualitätstests:
SDS-PAGE-Reinheit; einsträngige und doppelsträngige Endodesoxyribonuklease- und selbstaufbereitende Assays; Leistung in Auffüllreaktion bewertet.
Definition der Einheit:
Eine Einheit enthält insgesamt 10 nMol Desoxyribonukleotid in 30 min bei 37 °C in säurepräzitierbarem Material mit einer Matrize•Primer.
Array CGH, Klonierung, Genexpressionsanalyse und Genotypisierung, Genotypisierung und Genomprofilierung, Restriktionsenzym-Klonierung
Bestellinformation
Versandbedingung: Zugelassen für den Versand auf Nass- oder Trockeneis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
DNA-Polymerase I, großes (Klenow) Fragment wird mit einem Fläschchen mit 10x REact™ 2 Puffer [500 mm Tris-HCl (pH 8,0), 100 mm
MgCl2, 500 mm NaCl] und einem Fläschchen Verdünnungspuffer geliefert. Bei -20°C lagern.
DNA Polymerase I
500 Einheiten
Nein
DNA-Polymerase
3' bis 5'
Zugelassen für den Versand auf Nass- oder Trockeneis
Dokumentation
Brochures
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer3063168 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number18012039
Chargennummer2501859 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number18012039
Chargennummer2526888 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number18012039
Chargennummer2614617 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number18012039
Chargennummer2650789 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/01/2025 Catalog Number18012039
Name des Produkts
Invitrogen™ DNA-Polymerase I, großes (Klenow) Fragment > 500 Units
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.