Learn More
Invitrogen™ DNA-Polymerase I, großes (Klenow) Fragment
DNA-Polymerase-Enzym, das zwar nicht die 5‘ zu 3‘-Exonuklease-Aktivität von intakter DNA-Polymerase I, aber die 5‘ zu 3'DNA-Polymerase- sowie die 3‘ zu 5'-Exonuklease-Aktivität aufweist
284.00 CHF - 1172.00 CHF
Spezifikation
Inhalt und Lagerung | DNA-Polymerase I, großes (Klenow) Fragment wird mit einem Fläschchen mit 10x REact™ 2 Puffer [500 mm Tris-HCl (pH 8,0), 100 mm MgCl2, 500 mm NaCl] und einem Fläschchen Verdünnungspuffer geliefert. Bei -20°C lagern. |
---|---|
Polymerase | DNA Polymerase I |
Hot-Start | Nein |
Includes: Die Lieferung des großen DNA-Polymerase I (Klenow-) Fragments erfolgt mit einem Fläschchen 10X REact™ 2 Puffer [500 mm Tris-HCl (pH 8.0), 100 mm MgCl2, 500 mm NaCl], Fläschchen mit Verdünnungspuffer.
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10388382
|
Invitrogen™
18012021 |
100 Einheiten |
284.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10247092
|
Invitrogen™
18012039 |
500 Einheiten |
1172.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Anwendungen:
Auffüllen von 5'-Überhängen. Sondensynthese mit der zufälligen Primermarkierung. Sequenzierung von Einzel- und Doppelstrang-DNA. Ortsgerichtete Mutagenese.
Quelle:
Aus E. coli aufgereinigt, das Klenow-Fragment auf einem Plasmid exprimiert.
Leistungs- und Qualitätstests:
SDS-PAGE-Reinheit; einsträngige und doppelsträngige Endodesoxyribonuklease- und selbstaufbereitende Assays; Leistung in Auffüllreaktion bewertet.
Definition der Einheit:
Eine Einheit enthält insgesamt 10 nMol Desoxyribonukleotid in 30 min bei 37 °C in säurepräzitierbarem Material mit einer Matrize•Primer.
Array CGH, Klonierung, Genexpressionsanalyse und Genotypisierung, Genotypisierung und Genomprofilierung, Restriktionsenzym-Klonierung
Bestellinformation
Versandbedingung: Zugelassen für den Versand auf Nass- oder Trockeneis
Spezifikation
DNA-Polymerase I, großes (Klenow) Fragment wird mit einem Fläschchen mit 10x REact™ 2 Puffer [500 mm Tris-HCl (pH 8,0), 100 mm MgCl2, 500 mm NaCl] und einem Fläschchen Verdünnungspuffer geliefert. Bei -20°C lagern. |
|
DNA Polymerase I | |
Nein |
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.