Learn More
Thermo Scientific™ Klenow-Fragment (10 U/μL)
Das Klenow-Fragment ist das große Fragment von DNA-Polymerase, das 5'→3' Polymerase-, 3'→5' Exonuklease-(Proofreading-)Aktivität, aber keine 5'→3' Exonuklease-Aktivität zeigt.
Marke: Thermo Scientific™ EP0052
360.01 CHF gültig bis 2025-06-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24112" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Beschreibung
Das Thermo Scientific Klenow Fragment ist das größere der beiden Proteinfragmente der DNA-Polymerase I. Es besitzt noch die 5'→3'-Polymerase-Aktivität und die 3‘→5'-Exonuklease-Aktivität (Proofreading), jedoch nicht mehr die 5‘→3'-Exonuklease-Aktivität von DNA-Polymerase I.
Highlights
- Enthält modifizierte Nukleotide (z. B. Cy3-, Cy5-, Aminoallyl-, Biotin-, Digoxigenin- und fluoreszenzmarkierte Nukleotide)
- Aktiv in Restriktionsenzym-, PCR-, RT- und T4 DNA Ligase-Puffern.
Anwendungen
- DNA-Blunting durch Fill-in 3'-Überhänge
- Random-primed DNA-Markierung
- Markierung durch Fill-in 5'-Überhänge von dsDNA
- DNA-Sequenzierung nach der Sanger-Methode
- Ortsspezifische Mutagenese von DNA mit synthetischen Oligonukleotiden
- Synthese des zweiten Strangs von cDNA
Spezifikation
10 U/μl | |
DNA Polymerase I | |
1500 U | |
Klenow-Fragment |