Learn More
Novus Biologicals™ INSTA-Blot Human Cell Lines
Applications: Western Blot
Marke: Novus Biologicals™ NBP2-30114
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Screening proteins from various human tissues
- Contains 11 human tissue lysates (20μg total protein per lane) on 4-20% Tris-Glycine mini gel
- Prepared from resolution by SDS-PAGE at 125V for 1 hour
- Proteins are electro-blotted for 2 hours at 25V onto PVDF membrane
- Stained with amido black for visualization of proteins
Recommended Storage
Store at room temperature
Spezifikation
Human cell lines are lysed in 1X lysis buffer (10 mM Tris, pH 8.0,130 mM NaCl, 1% Triton X-100, 10 mM NaF, 10 mM NaPi, 10 mM NaPPi) containing Protease Inhibitor Cocktail (PIC) and PMSF. Prior to SDS-PAGE the cell lysate is resuspended 1:1 with 2X SDS sample buffer (120 mM Tris-Hcl [pH 6.8], 20 mM EDTA, 4% SDS, 0.06% Bromophenol Blue, 20% glycerol, 0.4% B-mercaptoethanol).Use in Western blot reported in scientific literature (PMID: 24842606) | |
1 Membrane | |
PVDF |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Novus Biologicals™ INSTA-Blot Human Cell Lines >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur