Learn More
Bortrifluorid, 12 % (1.5 M) in Methanol, Thermo Scientific Chemicals
Bortrifluorid, 12 % (1,5 M) in Methanol, ACROS Organics, Menge:500g, Verpackung:Glasflasche, Siedepunkt:65,0 °C, CAS:373-57-9, 67-56-1, bernsteinfarben bis farblos, Schmelzpunkt:-98,0 °C, Summenformel:BF3, Molekulargewicht:67,81, Prozent Reinheit:10 bis 15 % (w/v BF3)
Marke: Thermo Scientific Acros 402760010
154.00 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Lernen Sie weitere Varianten dieses
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Alkylierungsreagenz, Lewis-SäureSpezifikation
65.0°C | |
-98.0°C | |
373-57-9, 67-56-1 | |
Lösung | |
BF3 | |
MFCD00011316 | |
14, 1349 | |
Solubility in water: may decompose | |
FB(F)F | |
67.81 | |
67.81 | |
Glasflasche | |
0.8700g/mL |
Boron trifluoride | |
1.5M solution in methanol | |
Bernsteinfarben bis farblos | |
1 kg | |
BF3 | |
4°C | |
boron trifluoride-methanol solution, boron trifluoride-methanol complex, boron trifluoride methanol, boron trifluoride-methanol solution in methanol, bf3 methanol, .bf3 in methanol, boron fluoride methanol, bf3 meoh, borontrifluoride methanol, boron trifluoride solution | |
WTEOIRVLGSZEPR-UHFFFAOYSA-N | |
bis(methanol); trifluoroborane | |
11062313 | |
10 to 15% (w/v BF3) | |
0.87 |
Sicherheit und Handhabung
- Boron trifluoride, 12% in methanol
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 2
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
- Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H370-Schädigt die Organe.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
- H301-Giftig bei Verschlucken.
- H311-Giftig bei Hautkontakt.
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.