Learn More
Thermo Scientific™ Nitrocellulose Membranes, 0.45 μm
Nitrocellulose is a popular binding matrix for western blotting because of its high affinity for proteins and compatibility with a variety of detection methods (western blotting, dot-blot assays, and other protein or nucleic acid methods).
Marke:  Thermo Scientific™ 88018
556.32 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
518.69 CHF gültig bis 2025-06-27
Benutzen Sie den Promotions-Code "24112" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10773485
  • 778.00 CHF / 1 Stück
Erhalten Sie 3 für 2
Aktionscode 24112 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Beschreibung
Beschreibung
Nitrocellulose is a popular binding matrix for western blotting because of its high affinity for proteins and compatibility with a variety of detection methods (western blotting, dot-blot assays, and other protein or nucleic acid methods). The 0.45-μm pore size is well-suited for a wide range of western blotting conditions and ideal for the transfer of most proteins (>20 kDa) and nucleic acids (>300 bp).
Nitrozellulose ist aufgrund ihrer hohen Affinität zu Proteinen und der Kompatibilität mit einer Vielzahl von Nachweismethoden (z. B. Chemilumineszenz, chromogen, Fluoreszenz) eine beliebte Bindungsmatrix für Western Blotting. Pierce Nitrozellulosemembranen mit 0,2 und 0,45 Mikron Porengröße sind erhältlich, ebenso wie eine Vielzahl von Packungsgrößen mit vorgeschnittenen Blättern für nahezu jede Anwendung.
Leistungsmerkmale:
  • Hochwertig – Reine 100%ige Nitrozellulosemembranen mit großer Oberfläche und ausgezeichneter Gleichförmigkeit
  • Auswahl – Erhältlich in Porengrößen von 0,2 und 0,45 μm Nitrozellulosesorten für Peptid- und Proteinanwendungen
  • Praktisch – Mehrere Größen von vorgeschnittenen Blättern und eine kostengünstige Rolle zum Schneiden auf beliebige Abmessungen
  • Hohe Bindungsaffinität – Ausgezeichnete Proteinbindung, blockiert leicht und erzeugt einen sehr niedrigen Hintergrund beim Chemolumineszenz-Western Blotting
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
3,5 m
Pierce Nitrozellulosemembran, 0,45 um, 30 cm x 3,5 m
Rolle
0,45 μm
Raumtemperatur
Mindestens 120 Minigel-Blots, wenn auf 8 x 10 cm geschnitten
30 cm
1 Rolle
Cellulosenitrat
Lagern Sie die Membranen flach bei Umgebungstemperatur, fern von chemischen Dämpfen. Einige Lösungsmitteldämpfe können die Membranen teilweise auflösen, wodurch die Porenstruktur gestört wird. Die Membranen keinem direkten Sonnenlicht aussetzen. Sonnenlicht kann dazu führen, dass die Nitrozellulose trocknet und spröde wird. Hinweis: Nitrozellulose-Membranfilter sind leicht entzündlich. Von Wärmequellen und offenem Feuer fernhalten. Der Flammpunkt liegt bei ca. 2 °C. Die Membranen können mit Dampf autoklavierbar bei 121 °°C sterilisiert werden.
30 cm x 3,5 m
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • NITROCELLULOSE MEMBRANE, .45
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbarer Feststoff Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H228-Entzündbarer Feststoff.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
  • P370+P378-Bei Brand: zum Löschen verwenden.
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerZK402389 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/12/2024 Catalog Number88018,88018_LITL18 PROMO
ChargennummerZI387465 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/10/2024 Catalog Number88018,88018_LITL18 PROMO
ChargennummerZH386919 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/09/2024 Catalog Number88018,88018_LITL18 PROMO
ChargennummerZG386918 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/08/2024 Catalog Number88018,88018_LITL18 PROMO
ChargennummerZE386917 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/06/2024 Catalog Number88018,88018_LITL18 PROMO
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nitrocellulose Membranes, 0.45 μm > Membran, 0,45 μm, 30 cm x 3,5 m; 1 Rolle