Learn More
Indiumdraht, 2.0 mm (0.08 Zoll) Durchmesser, Puratronic™, ≥99.998 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11357107
Zum Warenkorb hinzufügen
Indiumdraht, 2.0 mm (0.08 Zoll) Durchmesser, Puratronic™, ≥99.998 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11357107
1 m
Click to view available options
Menge:
1 m
25 cm
5 m
Artikelnummer. 11357107
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 011461.G1
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-74-6
Summenformel In
Molekulargewicht (g/mol) 114.82
MDL-Nummer MFCD00134048
InChI-Schlüssel APFVFJFRJDLVQX-UHFFFAOYSA-N
Synonym indium, elemental, unii-045a6v3vfx, powder, shot, powder,-100 mesh, indio, shot, tear drop, 4mm 0.2in, ingot, polycrystalline, puratronic, shot, 5mm 0.2in & down, puratronic, wire, 0.5mm 0.02in dia, puratronicMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 5359967
ChEBI CHEBI:30430
IUPAC-Name Indium
SMILES [In]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Indium wire
Namenshinweis 2.0mm (0.08 in.) dia.
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Menge 1 m
Reinheit (%) ≥99.998%
Güte Puratronic™
Geruch Geruchsneutral
Gewicht ≈22.95g/m
Form Draht
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerP20L009 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/03/2025 Catalog Number011461.G1,011461.G5,011461.BU
ChargennummerW19K045 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/10/2024 Catalog Number011461.G1,011461.BU
ChargennummerS17K020 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/07/2024 Catalog Number011461.G1,011461.BU
ChargennummerS13K068 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/07/2024 Catalog Number011461.G1,011461.BU
ChargennummerS17K019 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/07/2024 Catalog Number011461.G1,011461.BU
Name des Produkts
Indiumdraht, 2.0 mm (0.08 Zoll) Durchmesser, Puratronic™, ≥99.998 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >