Learn More
Indiumfolie, 1.0 mm (0.04 Zoll) Dicke, Puratronic™, 99.998 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11321179
Zum Warenkorb hinzufügen
Indiumfolie, 1.0 mm (0.04 Zoll) Dicke, Puratronic™, 99.998 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11321179
100 x 100 mm
Click to view available options
Menge:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
100 x 100 mm
Artikelnummer. 11321179
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 011383.GH
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-74-6
Summenformel In
Molekulargewicht (g/mol) 114.82
MDL-Nummer MFCD00134048
InChI-Schlüssel APFVFJFRJDLVQX-UHFFFAOYSA-N
Synonym indium, elemental, unii-045a6v3vfx, powder, shot, powder,-100 mesh, indio, shot, tear drop, 4mm 0.2in, ingot, polycrystalline, puratronic, shot, 5mm 0.2in & down, puratronic, wire, 0.5mm 0.02in dia, puratronicMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 5359967
ChEBI CHEBI:30430
IUPAC-Name Indium
SMILES [In]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Indium foil
Namenshinweis 1.0mm (0.04 in.) thick
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Menge 100 x 100 mm
Reinheit (%) 99.998%
Güte Puratronic™
Geruch Geruchsneutral
Gewicht ≈4.6g/25x25mm
Form Folie
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerQ20I015 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/05/2022 Catalog Number011383.FI,011383.GH,011383.FF
ChargennummerR03I025 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/05/2022 Catalog Number011383.FI,011383.GH,011383.FF
ChargennummerZ07H029 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog Number011383.FI,011383.GH,011383.FF
ChargennummerZ07H030 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog Number011383.FI,011383.GH,011383.FF
ChargennummerA19S019 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/11/2021 Catalog Number011383.FI,011383.GH,011383.FF
Name des Produkts
Indiumfolie, 1.0 mm (0.04 Zoll) Dicke, Puratronic™, 99.998 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >