Learn More
Indiumdraht, 2.0 mm (0.08 Zoll) Durchmesser, Puratronic™, ≥99.998 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11347107
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Indiumdraht, 2.0 mm (0.08 Zoll) Durchmesser, Puratronic™, ≥99.998 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11347107
25 cm
Click to view available options
Menge:
1 m
25 cm
5 m
Artikelnummer. 11347107
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 011461.BU
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-74-6
Summenformel In
Molekulargewicht (g/mol) 114.82
MDL-Nummer MFCD00134048
InChI-Schlüssel APFVFJFRJDLVQX-UHFFFAOYSA-N
Synonym indium, elemental, unii-045a6v3vfx, powder, shot, powder,-100 mesh, indio, shot, tear drop, 4mm 0.2in, ingot, polycrystalline, puratronic, shot, 5mm 0.2in & down, puratronic, wire, 0.5mm 0.02in dia, puratronic
PubChem CID 5359967
ChEBI CHEBI:30430
IUPAC-Name Indium
SMILES [In]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Indium wire
Namenshinweis 2.0mm (0.08 in.) dia.
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Menge 25 cm
Reinheit (%) ≥99.998%
Güte Puratronic™
Geruch Geruchsneutral
Gewicht ≈22.95g/m
Form Draht
Name des Produkts
Indiumdraht, 2.0 mm (0.08 Zoll) Durchmesser, Puratronic™, ≥99.998 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >