Learn More
Indiumfolie, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11365919
Zum Warenkorb hinzufügen
Indiumfolie, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11365919
100 x 150 mm
Click to view available options
Menge:
50 x 50 mm
50 x 100 mm
100 x 150 mm
150 x 300 mm
Artikelnummer. 11365919
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 012206.GJ
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Form: ca. 4.6 g/50 x 50 mm
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-74-6
Summenformel In
Molekulargewicht (g/mol) 114.82
MDL-Nummer MFCD00134048
InChI-Schlüssel APFVFJFRJDLVQX-UHFFFAOYSA-N
Synonym indium, elemental, unii-045a6v3vfx, powder, shot, powder,-100 mesh, indio, shot, tear drop, 4mm 0.2in, ingot, polycrystalline, puratronic, shot, 5mm 0.2in & down, puratronic, wire, 0.5mm 0.02in dia, puratronicMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 5359967
ChEBI CHEBI:30430
IUPAC-Name Indium
SMILES [In]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Indium
Farbe Silberfarben bis weiß
Aussehen Silvery-white foil
Dichte 7.31g/cm3 at 20°C
Prozentgehaltsbereich 99.99% (Metals basis)
Menge 100 x 150 mm
Geruch Geruchsneutral
Form Folie, 0.127 mm (0.005 Zoll) dick
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerZ17K023 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/12/2024 Catalog Number012206.HW,012206.FI,012206.FY,012206.GJ
ChargennummerT24K008 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/08/2024 Catalog Number012206.HW,012206.FI,012206.FY,012206.GJ
ChargennummerZ20J008 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/01/2024 Catalog Number012206.HW,012206.FI,012206.FY,012206.GJ
ChargennummerW19J007 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/10/2023 Catalog Number012206.HW,012206.FI,012206.FY,012206.GJ
ChargennummerW15J043 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/10/2023 Catalog Number012206.HW,012206.FI,012206.FY,012206.GJ
Name des Produkts
Indiumfolie, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >