Learn More
Thermo Scientific Chemicals Indigocarmin Artikelnummer.: 11438716
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific Chemicals Indigocarmin
Artikelnummer. 11438716
100 g
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Artikelnummer. 11438716
Marke: Thermo Scientific Chemicals A16052.22
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Nützlich bei der Färbung von Negri-Körperchen. Indigocarmin wird als Lebensmittelfarbstoff, pH-Indikator und Indikator für gelöstes Ozon verwendet. Es dient zur Erkennung von Aminoflüssigkeitslecks, zur Markierung von Teilen der Harnwege, Gewebefärbungen und zur Bestimmung von Hypochlorit. Als Farbstoff in der Nierenfunktion wird es für die Prüfung und den Nachweis von Nitraten und Chloraten sowie für die Milchprüfung verwendet.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Nützlich bei der Färbung von Negri-Körperchen. Indigocarmin wird als Lebensmittelfarbstoff, pH-Indikator und Indikator für gelöstes Ozon verwendet. Es dient zur Erkennung von Aminoflüssigkeitslecks, zur Markierung von Teilen der Harnwege, Gewebefärbungen und zur Bestimmung von Hypochlorit. Als Farbstoff in der Nierenfunktion wird es für die Prüfung und den Nachweis von Nitraten und Chloraten sowie für die Milchprüfung verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Ethylenglykolmonomethylether und Ethanol. Schwer in Wasser und Alkohol löslich. Unlöslich in Benzol, Chloroform und organischen Lösungsmitteln.
Hinweise
Lichtempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 860-22-0
Summenformel C16H8N2Na2O8S2
Molekulargewicht (g/mol) 466.35
MDL-Nummer MFCD00005723
InChI-Schlüssel KHLVKKOJDHCJMG-QDBORUFSSA-L
Synonym indigo carmine, indigocarmine, acid blue 74, indigocarmin, indigotindisulfonate sodium, c.i. acid blue 74, food blue no. 2, amacid brilliant blue, c.i. food blue 1, fd&c blue no. 2Mehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 5284351
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)C1=CC=C2N\C(C(=O)C2=C1)=C1\NC2=CC=C(C=C2C1=O)S([O-])(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Indigo carmine
Schmelzpunkt >300°C
Geruch Geruchsneutral
Menge 100 g
Beilstein 4103904
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Merck Index 14,4944
Löslichkeitsinformationen Soluble in ethylene glycol monomethyl ether and ethanol. Slightly soluble in water and alcohol. Insoluble in benzene,chloroform and organic solvents.
IUPAC-Name Dinatrium-(E)-3,3'-dioxo-1H,1'H,3H,3'H-[2,2'-biindolyliden]-5,5'-disulfonat
Formelmasse 466.36
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10253691 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/01/2025 Catalog NumberA16052.22,A16052.14
Chargennummer10240612 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/05/2022 Catalog NumberA16052.22,A16052.14
Chargennummer61000828 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberA16052.22,A16052.14
Chargennummer10113608 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberA16052.22,A16052.14
Chargennummer10173336 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberA16052.22,A16052.14
compliance-icons
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals Indigocarmin >