Learn More
Fisherbrand™ Centrifuge GT4 Expert Zellkultur-Paket
Verschwenden Sie keine Zeit mit der Suche nach den richtigen Teilenummern für Ihre Anwendung! Das Fisherbrand™ Centrifuge GT4 Expert Paket ist ein anwendungsorientiertes Zentrifugenpaket, das eine bequeme und schnelle Bestellung aller für die Durchführung eines bestimmten Protokolls erforderlichen Komponenten gewährleistet.
Marke: Fisherbrand™ 50164302
5428.66 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Lernen Sie weitere Varianten dieses
Beschreibung
Anwenderfreundlich:
- Herausragendes Fassungsvermögen zur Verarbeitung von 40x konischen 50 ml-Röhrchen in einem Durchgang, unter zertifizierten Bioabdichtungsdeckeln
- Intuitive Anwenderoberfläche für eine einfachere Anwendung mit ausführlichen Informationen zu vielen Anwendungsparametern sowie dem Verarbeitungsstatus für eine optimale Leistungsfähigkeit
- Die motorbetriebene Deckelverriegelung ermöglicht das Schließen und Verriegeln des Zentrifugendeckels auch auf hohen Labortischen durch leichten Knopfdruck
- Das sichere Verriegelungssystem ermöglicht das Einsetzen und Wechseln von Rotoren mit einem einzigen Knopfdruck
- Weniger Zeitaufwand für die Anlage beim Wechsel zwischen verschiedenen Anwendungsgebieten
- Einfacher Zugang zur Rotorkammer für eine schnelle Reinigung, gesündere Arbeitsumgebung und längere Nutzungsdauer des Geräts
- Bioabdichtungslösung im Handumdrehen versiegelbar; ohne Schraubverschlüsse und komplizierte Klemmen
- System mit handschuhfreundlicher, einhändiger Öffnungs-/Schließfunktion
- Anlage zertifiziert durch CAMR™ in Porton Down, UK
- Das fortschrittliche Rotormanagementsystem optimiert den Beschleunigungs- und Bremsvorgang sowie die Unwuchterkennung für alle Rotoren und Drehzahlen
- Technologie für mehr Sicherheit und bessere Trennungen
- System ist luftgekühlt
Platzsparendes Design:
- Kompakte Abmessungen für einen optimierten Arbeitsbereich; ergonomische Höhe und ein abgerundetes Design zum einfachen Be- und Entladen von Proben sowie zur einfachen Reinigung
Energieeffizient:
- Anlage mit bis zu 40 % weniger Energieverbrauch bei Standardprotokollen in der Industrie, z. B. bei der Trennung von Blut oder der Verarbeitung von konischen Röhrchen
Spezifikation
4 x 750 mL | |
Fisherbrand | |
Zentrifuge, 4 x 1000 ml Rotor, Becher, Deckel für Biosicherheit, 50 ml konische Adapter, 15 ml konische Adapter | |
Ja | |
Ja | |
200/230 V |
25.830 × g | |
No | |
GT4 Expert 3L Zellkulturpaket (luftgekühlt) | |
Luftgekühlte Zentrifuge GT4 Expert 3L Zellkulturpaket | |
50/60 Hz |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Videos
-
Fisherbrand Centrifuge GT4 DE
-
Fisherbrand Centrifuge GT4 FR
-
Fisherbrand Centrifuge GT4 EN
-
Fisherbrand TraceableLIVE (DE)
-
Fisherbrand TraceableLIVE (FR)
-
Fisherbrand TraceableLIVE (EN)
Sonderangebote
-
Thermo Scientific Sorvall
,
Fisherbrand
,
Thermo Scientific
Machen Sie uns ein Angebot für Zentrifugen
Erhalten Sie Sonderpreise auf Top-Zentrifugen. Machen Sie uns heute ein Angebot und modernisieren Sie Ihre Laborausrüstung. Nur für kurze Zeit!Aktionscode: 21629Gültig bis zum: 2025-12-31
Tage
222Stunden
10Minuten
16Sekunden
28 -
Mehrere Hersteller
Das akademische Best Buy Book 2025
Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen KundenAktionscode: 25081Gültig bis zum: 2025-12-31