Learn More
uvex X-Tended Support Black/Yellow 85142 Low Shoe - Width 11
Uvex 1 safety shoes protect and support the natural movement of the human body by reducing pressure and strain; protection classes S1 P and S3
Marke:  uvex 8514237
100.51 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17234631
  • 150.00 CHF / 1 Paar
Verfügbar ab: 18-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Uvex 1 X-Tended Support Schuh 8514.2 S1 P SRC
  • Sportlicher, multifunktionaler Sicherheitsschuh
  • Besonders leicht und flexibel
  • 100 % metallfreie Uvex Xenova™ Zehenkappe
  • Kompaktes Design, anatomische Form, gute Seitenstabilität, keine Wärmeleitfähigkeit und antimagnetische Eigenschaften
  • Die durchdringungssichere, nichtmetallische Mittelsohle entspricht den neuesten Sicherheitsstandards und schränkt die Flexibilität nicht ein
  • Hergestellt mit neuester Technologie für ausgedehnten Tragekomfort
  • Die Uvex Climazone Technologie sorgt für optimalen Tragekomfort
  • Atmungsaktives perforiertes High-Tech-Microvelours-Obermaterial
  • Weitmaschiges Futter für optimale Atmungsaktivität
  • Hergestellt aus synthetischen Materialien, geeignet für Menschen mit Chromallergie
  • Mit elastischen Schnürsenkel für eine schnelle, individuelle Anpassung
  • Praktisch nahtloses Design zur Vermeidung von Druckpunkten
  • Abnehmbare Komfortinnensohle, antistatisch, mit Feuchtigkeitsregelung und Stoßdämpfung an Ferse und Vorfuß
  • Weich gepolsterte Abschlusskante und Lasche
  • Der besonders geformten Seitenrahmen der mittleren und seitlichen Fersenstütze schützt vor Knöchelverletzungen und sorgt für Führung und Aufprallschutz.
  • Hervorragende Sohle aus doppeldichtem Polyurethan mit besten Stoßdämpfungseigenschaften und hervorragender Rutschfestigkeit
    • Frei von Lackbenetzungshemmern wie Silikone, Phthalate usw.
  • Erfüllt ESD-Erfordernisse, Erdungswiderstand kleiner als 35 Megaohm
  • Zertifiziert mit Uvex Medicare für individuelle, orthopädische Einlegesohlen und individuelle Anpassungen der Sohleneinheit wie Gesamterhöhung, Innen- und Außenerhöhung und andere Lösungen
  • Artikel Nr. 8514.2
  • Norm EN ISO 20345:2011 S1 P SRC
  • Größen: 35 bis 52
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Schwarz, Gelb
37
Komposit
EN ISO 20345:2011
Standardbreite
Ja
S1
ESD Safety Shoe
Microvelour
Doppeldichtes Polyurethan (PU/PU)
Nein
Unisex
Uvex 1
Nein
SRC
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
uvex X-Tended Support Black/Yellow 85142 Low Shoe - Width 11 > Halbschuh 85142, schwarz/gelb, Breite: 11, Größe: 37