Learn More
Cytiva Illustra ExoProStar™ 1-stufig
Zur enzymatischen PCR-Reinigung. Cytiva Lifescience™ Illustra ExoProStar™ 1-step mit illustra Exonuclease I und alkalischer Phosphatase in einem Röhrchen kombiniert zum Entfernen von nicht aufgenommenen Primern und dNTPs.
Marke: Cytiva US77702
119.27 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24155" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Ein Röhrchen mit einem Enzymgemisch zur Reinigung bei PCR und Reihenreaktionen
- Nur ein Pipettierschritt zur Vorbereitung der Reaktion
- Schneller Ablauf in 30 Minuten ohne Gebrauch der Hände
- 100 % Rückgewinnung des PCR-Produkts
- Für unterschiedlich große Reaktionen skalierbar
- Automatisierung möglich
Spezifikation
Enzymatische PCR-Aufreinigungstechnologie mit illustra Exonuclease I und alkalischer Phosphatase in einem Röhrchen kombiniert zum Entfernen von nicht aufgenommenen Primern und dNTPs. Für maximalen Komfort wird ein einzelnes Röhrchen geliefert. | |
Entfernen von nicht gebundenen Primern und dNTPs | |
illustra ExoProStar 1 Schritt | |
30 min |
Enzymatische PCR-Aufreinigungstechnologie | |
100 | |
Je 1 | |
100% Rückgewinnung des PCR-Produkts |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cytiva Illustra ExoProStar™ 1-stufig > Anzahl Reaktionen: 100
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur