Learn More
behr Labor-Technik™ CSB-Aufschlusseinheit
Gleichzeitiger Aufschluss von bis zu 8/12 COD-Proben nach der EPA-,ISO- oder DIN-Methode. Das Behr Labor Technik™ COD-Aufschlusssystem ist ein Arbeitsplatz mit allen notwendigen Komponenten zum COD-Probenaufschluss.
Marke:  behr Labor-Technik™ B00218406
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10772001
  • 14830.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 08-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Die Anlage setzt sich aus den folgenden Komponenten zusammen:
    • TRS 200 mikroprozessorgesteuerter Zeit-/Temperaturregler mit CSB-Programm
    • Präzisionsheizblock CSB/E für RG2-Gefäße
    • Halterahmen E/B für RG2-Probengefäße
    • Kühlbad KW/N mit Befestigung für E/B-Rahmen
    • Probengefäße RG2
    • Luftgekühlte Kondensatoren LK 1
    • Kondensatorständer LS für LK-Kondensatoren
Spezifikation
Spezifikation
COD-Aufschlussgerät
Zeit/Temperaturregelung, Heizblock, Halterahmen, Kühlbad, Probengefäße, luftgekühlte Kondensatoren, Kondensatorständer
12
Dokumentation
Manuals
Product Information
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
behr Labor-Technik™ CSB-Aufschlusseinheit > Kapazität: 12 Proben