Learn More
ROBINET CN 24/29 PR DESSICCAT
Zur Verwendung mit Pyrex™ Vakuum-Exsikkatoren
Marke:  Pyrex 1612/03
Artikelnummer. 11975899
  • 102.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 19-08-2025
Beschreibung
Zur Verwendung mit Pyrex™ Vakuum-Exsikkatoren
  • Mit Rotaflo™ Absperrhahn für vakuumdichte Versiegelung
  • Enthält einen PTFE-Schlüssel und einen geschliffenen 24/29-Glaskonus, der auf die Exsikkatordeckel passt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Exsikkator-Absperrhahn
Vakuum-Exsikkatoren
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
ROBINET CN 24/29 PR DESSICCAT > Gelenkgröße: 24/29; Zur Verwendung mit: Vakuum-Exsikkatoren