Learn More
Cytiva Illustra ExoProStar™ 1-stufig
Zur enzymatischen PCR-Reinigung. Cytiva Lifescience™ Illustra ExoProStar™ 1-step mit illustra Exonuclease I und alkalischer Phosphatase in einem Röhrchen kombiniert zum Entfernen von nicht aufgenommenen Primern und dNTPs.
130.00 CHF - 4170.00 CHF
Spezifikation
Beschreibung | Enzymatische PCR-Aufreinigungstechnologie mit illustra Exonuclease I und alkalischer Phosphatase in einem Röhrchen kombiniert zum Entfernen von nicht aufgenommenen Primern und dNTPs. Für maximalen Komfort wird ein einzelnes Röhrchen geliefert. |
---|---|
Isolation Technology | Enzymatische PCR-Aufreinigungstechnologie |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Entfernen von nicht gebundenen Primern und dNTPs |
Produkttyp | illustra ExoProStar 1 Schritt |
Menge | Je 1 |
Produktcode | Marke | Anzahl Reaktionen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Anzahl Reaktionen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
12124082
|
Cytiva
US77702 |
100 |
130.00 CHF
100 Reaktionen |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
12134082
|
Cytiva
US77720 |
2000 |
1830.00 CHF
2000 Reaktionen |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11941411
|
Cytiva
US77705 |
500 |
510.00 CHF
500 Reaktionen |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11961411
|
Cytiva
US77750 |
5000 |
4170.00 CHF
5000 Reaktionen |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
Descripción
- Ein Röhrchen mit einem Enzymgemisch zur Reinigung bei PCR und Reihenreaktionen
- Nur ein Pipettierschritt zur Vorbereitung der Reaktion
- Schneller Ablauf in 30 Minuten ohne Gebrauch der Hände
- 100 % Rückgewinnung des PCR-Produkts
- Für unterschiedlich große Reaktionen skalierbar
- Automatisierung möglich
Especificaciones
Enzymatische PCR-Aufreinigungstechnologie mit illustra Exonuclease I und alkalischer Phosphatase in einem Röhrchen kombiniert zum Entfernen von nicht aufgenommenen Primern und dNTPs. Für maximalen Komfort wird ein einzelnes Röhrchen geliefert. | |
Entfernen von nicht gebundenen Primern und dNTPs | |
Je 1 |
Enzymatische PCR-Aufreinigungstechnologie | |
illustra ExoProStar 1 Schritt | |
100% Rückgewinnung des PCR-Produkts |
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.