Learn More
Invitrogen™ IBright™ System-Kontrasttablett
Dieses iBright System-Kontrasttablett ist ein Zubehörteil für das iBright Bildgebungssystem, das die Darstellung von sichtbaren Proteingelen verbessert.
Marke:  Invitrogen™ A56597
Artikelnummer. 17886511
  • 190.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 14-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Dieses iBright System-Kontrasttablett ist ein Zubehörteil für das iBright Bildgebungssystem, das die Darstellung von sichtbaren Proteingelen verbessert.
  • Das zweischichtige Tablett ist so konzipiert, dass es in Verbindung mit dem grünen LED-Transilluminator des iBright Bildgebungssystems optimale Lichtverhältnisse schafft, den Kontrast verbessert und den Hintergrund insgesamt abschwächt, um hochwertige Bilder mit sichtbaren Färbungen aufzunehmen.
  • Kompatibel mit allen i Bright Modellen (CL750, CL1000, CL1500, FL1000 und FL1500)
  • Sorgt für einen kontrastreichen Hintergrund bei der Darstellung von Proteingelen, die mit kolorimetrischen Färbungen wie Coomassie-Blau und Silber gefärbt wurden
  • Dieses Tablett verbessert außerdem die Bedingungen, wenn Proben Farbstoffe enthalten, die unter grünem LED-Licht automatisch fluoreszieren
  • Empfohlen für die Transilluminierung von kristallviolett-gefärbten Kolonieplatten
  • Als Ersatz für das weiße Transilluminator-Sieb (Kat. A33828)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
iBright™
1 Tablett
Kontrasttablett
Chemolumineszente Western-Blot-Bildgebung, DNA-Gel-Bildgebung, Protein-Gel-Bildgebung
Raumtemperatur
Name des Produkts
Invitrogen™ IBright™ System-Kontrasttablett >