Learn More
Gibco™ Opti-Plex™ Komplexationspuffer
Der Opti-Plex Komplexationspuffer ist ein nach cGMP hergestellter, chemisch definierter Methionin-freier, Biotin-freier, Protein-armer Transfektions-Komplexationspuffer ohne Stoffe tierischen Ursprungs, der auf Opti-MEM I Serum-reduziertes Medium basiert
Marke:  Gibco™ A4096801
46.12 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
48.69 CHF gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24127" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 16535651
  • 52.50 CHF / 100 Milliliter
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Entwickelt für die Komplexierung von ExpiFectamin Transfektionsreagenzien sowohl für Standard-Transfektionsanwendungen als auch Transfektionen zur Erzeugung von Methionin-markierten Proteinen
Merkmale:
  • Enthält rekombinantes Insulin, rekombinantes Transferrin und GlutaMAX Supplement
  • Enthält weder Methionin, Biotin noch Phenolrot
  • Teil des ExpiFectamine293 Met(-)Transfektionskits
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Komplexierungspuffer
Proteinexpression
Flüssigkeit
100 mL
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2450039 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberA4096801
Chargennummer2450041 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberA4096801
Chargennummer2785411 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog NumberA4096801
Chargennummer2785413 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/01/2025 Catalog NumberA4096801
Chargennummer2898809 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/01/2025 Catalog NumberA4096801
Name des Produkts
Gibco™ Opti-Plex™ Komplexationspuffer > 100 ml