Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Immunostain Enhancer
Erhöhen Sie die Signalintensität 3- bis 12-fach und die Antikörperverdünnung 5- bis 20-fach über den Normalwert mit chromogenen oder fluoreszierenden IHC-Substraten.
Marke:  Thermo Scientific™ 46644
Artikelnummer. 11844055
  • 754.00 CHF / 20 Milliliter
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 02-07-2025
Beschreibung
Der Thermo Scientific™ Pierce Immunfärbeverstärker ermöglicht eine erhebliche Antikörperverdünnung (5- bis 20-fach über den Normalwert) zur 3- bis 12-fachen Erhöhung der Signalintensität in Immunfärbeanwendungen mit chromogenen oder fluoreszierenden Substraten.
Dieser gebrauchsfertige Verstärker für die immunhistochemische Färbung erfordert keine zusätzlichen Schritte im Arbeitsablauf, da er zur Verdünnung der Primär- und Sekundärantikörper verwendet wird. Der Pierce Immunfärbeverstärker ist mit dem Fluoreszenz- und Chromogennachweis kompatibel und erhöht routinemäßig sowohl Signalintensität als auch Nachweisempfindlichkeit. Die Signalverstärkung ist antikörperabhängig und in der Regel 3- bis 12-fach. Aufgrund der hohen Signalverstärkung reduziert der Pierce Immunfärbeverstärker die Menge an Antikörpern, die für einen optimalen Nachweis erforderlich ist.
Leistungsmerkmale:
  • Sparen wertvoller Antikörper – der Pierce Immunfärbeverstärker ermöglicht es dem Kunden, nur einen Bruchteil der Antikörper zu verwenden, um das gleiche Signal wie beim konventionellen Immunnachweis zu erreichen
  • Praktisch – ersetzen Sie einfach Ihren aktuellen Antikörper-Verdünnungspuffer durch Pierce Immunfärbeverstärker (im Gegensatz zu anderen Signalverstärkungsmethoden, die zusätzliche Schritte erfordern)
  • Erhöhte Signalintensität und -empfindlichkeit – liefert eine 3- bis 12-fach gesteigerte Signalintensität und -empfindlichkeit für eine verbesserte Visualisierung des Antigens von Interesse in Zellen und Gewebe
  • Verbesserte Spezifität – deutlich verbessertes Signal-Rausch-Verhältnis für Antikörper von schlechter Qualität oder geringer Affinität
  • Kompatibel – kann mit Chromogen- und Fluoreszenz-Nachweismethoden verwendet werden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Immunfärbeverstärker
Immunhistochemie
Signalverstärker
20 mL
Pierce™
Flüssig
Nach Erhalt bei 4 °C lagern.
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerZJ395864 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/10/2024 Catalog Number46644
ChargennummerZA384932 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2024 Catalog Number46644
ChargennummerYC366063 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/04/2023 Catalog Number46644
ChargennummerSPECS Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/04/2023 Catalog Number46644
ChargennummerXF345499 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum01/12/2022 Catalog Number46644
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Pierce™ Immunostain Enhancer > 20mL