Learn More
Invitrogen™ Bolt™ Leere Mini-Gel-Kassetten
Ermöglichen das Gießen individueller Gel-Formulierungen bei gleichzeitiger Nutzung der Vorteile des Mini-Gel-Tanks
Marke:  Invitrogen™ NW2010
86.00 CHF gültig bis 2025-03-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24111" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 15394604
  • 129.00 CHF / 20 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24111
Beschreibung
Beschreibung
Bolt Gel-Leerkassetten bieten Ihnen die Möglichkeit, Ihren eigenen, speziellen Gelarten zu gießen und dabei die Vorteile des Mini-Gel-Tanks und der XCell SureLock Mini-Zelle zu nutzen. Die Kassetten sind auf drei Seiten versiegelt (daher kein Gelaustritt) und verfügen über das einzigartige keilförmige Well. Diese Kassetten sind in der Standarddicke von 1 mm erhältlich und verwendbar mit Bolt™ 10- oder 12-Well-Kämmen (Best.- Nrn. NW3010 und NW3012). Da die Bolt™ Leerkassetten bereits versiegelt sind und der Schlitz mit Klebeband verschlossen ist, ist kein sperriger Gießstand erforderlich.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Mini-Gel-Tank und XCell SureLock Mini-Zelle
Bolt™
20 cassettes
Mini (8 cm x 8 cm)
Leere Mini-Gel-Kassette
Raumtemperatur
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer3007778 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog NumberNW2010
Chargennummer2458927 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberNW2010
Chargennummer2458931 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberNW2010
Chargennummer2507572 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberNW2010
Chargennummer2536348 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberNW2010
Name des Produkts
Invitrogen™ Bolt™ Leere Mini-Gel-Kassetten > 8 x 8cm