Learn More
Invitrogen™ iBright™ CL750 Imaging System
Mit dem Invitrogen iBright CL750 Bildgebungssystem können Sie Western-Blot- und Gel-Bilder aufzeichnen und Daten effizient und einfach analysieren.
Marke:  Invitrogen™ A44116
Artikelnummer. 16498133
  • auf Anfrage / 1 Stück
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Bilderfassung Probenblot, vorinstallierte Filtersätze, Safe Imager Sichtscheibe, weißer Bildschirm für gefärbte Gelanalyse SDS-PAGE, IBRIGHT Imager Kurzanleitung
68 x 38 x 60 cm
50 kg (110 lb.)
Raumtemperatur
iBright™
1 system
9,1 MP
Bildformate: G2i (firmeneigen), TIFF, JPG, PNG, PDF
22,5 cm x 18,0 cm (BxT)
Chemolumineszente Western-Blot-Bildgebung, DNA-Gel-Bildgebung, Protein-Gel-Bildgebung
Bildgebungssystem
Name des Produkts
Invitrogen™ iBright™ CL750 Imaging System > 68 x 38 x 60 cm