Learn More
Masterflex™ Digitaler I/P™ Modularantrieb mit Easy-Load™ Pumpenkopf
Der digitale Masterflex™ I/P™ Modularantrieb mit Easy-Load™ Pumpenkopf kann aufgrund seines modularen Designs überall platziert werden
Marke: Masterflex™ 77970-40
Beschreibung
- Digitale I/P™ Pumpen liefern robuste Leistung und verfügen über eine präzise digitale Steuerung
- Präzisionsantriebe verfügen über ein programmierbares Abgabeintervall, mit dem Sie die Verzögerung zwischen den Abgabezyklen für eine bequeme, automatisierte Abgabe nach Zeit oder Volumen einstellen können
- Die programmierbare Kalibrierung gewährleistet die Genauigkeit der Abgabe und der Anzeige. Der Antrieb speichert einen Kalibrierwert pro Schlauchgröße
- Durchflussrate 0,0006 bis 26 l/min mit I/P Schlauch – Durchflussrate hängt von der Drehzahl des Antriebs, dem Pumpenkopf, der Anzahl der Pumpenköpfe und der Schlauchgröße ab
- Die digitale Schnittstelle mit grafischer LCD-Anzeige zeigt Pumpenleistung und Betriebsart an: kontinuierlicher Betrieb, Dosierung nach Zeit, identische Dosierung und Dosierung nach Volumen
- Fernsteuerung über analoge Kommunikation möglich – Spannung, Strom und Kontaktschluss
- Wählen Sie Ihre bevorzugte Sprache aus dem benutzerfreundlichen Programmierungs- und Betriebsmenü
- Die Antitropffunktion gewährleistet die Genauigkeit beim Dosieren
- Bürstenloser, wartungsfreier Motor mit einer Genauigkeit von ±0,1 % bei der Drehzahlregelung
- Reduzierverhältnis: 6000:1
- Umkehrmotor – zum Entleeren der Schläuche vor oder nach dem Pumpen und zum Pumpen von Flüssigkeit in beide Richtungen
- Der leistungsstarke Motor ermöglicht die Stapelung von zwei Pumpenköpfen für höhere Durchflussraten und Mehrkanalanwendungen
- Die spritzwassergeschützte Steuerung aus ABS-Kunststoff und das Antriebsgehäuse aus epoxidbeschichtetem Stahl sind nach IP33 geschützt
Spezifikation
1 | |
Digitale variable Drehzahl | |
0,1 bis 650 U/min | |
I/P Drive (07594-00), Easy-Load Pump Head (77602-10), 10-ft of C-flex ULTRA™ Tubing, and 6-ft (1.8-m) Line Cord with IEC 320/CEE22 Socket. These models are shipped with country-specific plug/cord set; please specify ultimate destination when ordering. | |
3 | |
Geeignet für I/P™ Größen 26, 73, 82 | |
115/230 V AC |
Modularantrieb | |
1 bis 8.000 ml/min | |
Flüssigkeitsübertragung, -dispensierung und -dosierung in Labor-, Prozess- und Industrieumgebungen, einschließlich Pharmazie, Lebensmittel und Getränke, Molkerei, Chemie, Fabrikation und Wasseraufbereitung | |
Steuerung aus ABS-Kunststoff und Aluminium, Antrieb aus lackiertem Stahl und Aluminium | |
I/P™ Easy-Load-Pumpenkopf (77602-10) | |
(36,2 x 17,78 x 16,5 cm) | |
4,5 A bei 115 V und 2,5 A bei 230 V |