Learn More
Masterflex™ Digitaler I/P™ Modularantrieb mit Easy-Load™ Pumpenkopf
Der digitale Masterflex™ I/P™ Modularantrieb mit Easy-Load™ Pumpenkopf kann aufgrund seines modularen Designs überall platziert werden
8455.00 CHF - 10265.00 CHF
Spezifikation
Kanäle 1
Regelungsart Digitale variable Drehzahl
Flussrate 1 bis 8.000 ml/min
Motor Speed 0,1 bis 650 U/min
Zur Verwendung mit (Anwendung) Flüssigkeitsübertragung, -dispensierung und -dosierung in Labor-, Prozess- und Industrieumgebungen, einschließlich Pharmazie, Lebensmittel und Getränke, Molkerei, Chemie, Fabrikation und Wasseraufbereitung
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Beschreibung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Beschreibung Preis Menge & Verfügbarkeit  
13457109
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Masterflex™
77970-40
Modularantrieb
8455.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 26-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
13467109
Unterlagen ansehen
Masterflex™
77970-50
Modularantrieb mit Waschfunktion
10265.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 26-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Digitale I/P™ Pumpen liefern robuste Leistung und verfügen über eine präzise digitale Steuerung
  • Präzisionsantriebe verfügen über ein programmierbares Abgabeintervall, mit dem Sie die Verzögerung zwischen den Abgabezyklen für eine bequeme, automatisierte Abgabe nach Zeit oder Volumen einstellen können
  • Die programmierbare Kalibrierung gewährleistet die Genauigkeit der Abgabe und der Anzeige. Der Antrieb speichert einen Kalibrierwert pro Schlauchgröße
  • Durchflussrate 0,0006 bis 26 l/min mit I/P Schlauch – Durchflussrate hängt von der Drehzahl des Antriebs, dem Pumpenkopf, der Anzahl der Pumpenköpfe und der Schlauchgröße ab
  • Die digitale Schnittstelle mit grafischer LCD-Anzeige zeigt Pumpenleistung und Betriebsart an: kontinuierlicher Betrieb, Dosierung nach Zeit, identische Dosierung und Dosierung nach Volumen
  • Fernsteuerung über analoge Kommunikation möglich – Spannung, Strom und Kontaktschluss
  • Wählen Sie Ihre bevorzugte Sprache aus dem benutzerfreundlichen Programmierungs- und Betriebsmenü
  • Die Antitropffunktion gewährleistet die Genauigkeit beim Dosieren
  • Bürstenloser, wartungsfreier Motor mit einer Genauigkeit von ±0,1 % bei der Drehzahlregelung
  • Reduzierverhältnis: 6000:1
  • Umkehrmotor – zum Entleeren der Schläuche vor oder nach dem Pumpen und zum Pumpen von Flüssigkeit in beide Richtungen
  • Der leistungsstarke Motor ermöglicht die Stapelung von zwei Pumpenköpfen für höhere Durchflussraten und Mehrkanalanwendungen
  • Die spritzwassergeschützte Steuerung aus ABS-Kunststoff und das Antriebsgehäuse aus epoxidbeschichtetem Stahl sind nach IP33 geschützt
Spezifikation
Spezifikation
1
1 bis 8.000 ml/min
Flüssigkeitsübertragung, -dispensierung und -dosierung in Labor-, Prozess- und Industrieumgebungen, einschließlich Pharmazie, Lebensmittel und Getränke, Molkerei, Chemie, Fabrikation und Wasseraufbereitung
I/P™ Easy-Load-Pumpenkopf (77602-10)
(36,2 x 17,78 x 16,5 cm)
4,5 A bei 115 V und 2,5 A bei 230 V
Digitale variable Drehzahl
0,1 bis 650 U/min
3
Geeignet für I/P™ Größen 26, 73, 82
115/230 V AC
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Masterflex™ Digitaler I/P™ Modularantrieb mit Easy-Load™ Pumpenkopf