Learn More
Fisherbrand™ Kit von 9 mm Fläschchen mit Kurzgewinde, Braunglas, 1.5 ml, PP-Schraubverschluss, Mittelloch, Silikon/PTFE-Septum
Beschreibung
- ND9
- 9 mm
- Glas
- Bernsteinfarbig
- Beschriftungsfeld
- 1,5 ml
- Schraubverschluss
- Mittelloch (6 mm)
- Polypropylen
- PTFE/Silikon
- 1,0mm Stärke
- Wiederverwendbare Tabletts mit zwei Fächern schützen Fläschchen und Verschlüsse und halten zusammengehörige Artikel zusammen
Spezifikation
Transparent | |
Bernsteinfarben | |
Glas | |
1,85 ml | |
Polypropylen | |
32 mm | |
9-425 |
Weißes Silikon/Rotes PTFE | |
11,6 mm | |
Ja | |
100 | |
Schraubverschluss | |
1. hydrolytische Klasse | |
Ja |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Kit von 9 mm Fläschchen mit Kurzgewinde, Braunglas, 1.5 ml, PP-Schraubverschluss, Mittelloch, Silikon/PTFE-Septum > Vorgeschnitten (Y), 55° Shore A
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur