Learn More
Sartorius Polycarbonat-Filterhalter
Für die Klärfiltration oder sterile Filtration von wässrigen Lösungen bis zu einem Volumen von 200 ml
Marke: Sartorius 16510
142.12 CHF gültig bis 2025-07-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24135" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Für die Klärfiltration oder sterile Filtration von wässrigen Lösungen bis zu einem Volumen von 200 ml
Der Typ 16510 ist komplett mit Auffangkolben ausgestattet und kann sowohl mit Unterdruck als auch mit leichtem Überdruck betrieben werden (0.5 bar wird für höchste Standzeiten empfohlen). Er ist zusammen mit einer Vakuum-Handpumpe ein praktisches, kostengünstiges System für die Filtration im Labor oder im Freien. Bei sterilen Filtrationen ist der Filterhalter, der im Lieferumfang enthalten ist, mit einem Glasfaserfilter 13400-0013 ausgestattet und ermöglicht somit eine sterile Druckentlastung zur Druckkompensation, um eine Kontamination des sterilen Filtrats zu vermeiden. Der Trichter passt in die zentrale Öffnung des Deckels und vereinfacht das Einfüllen von Flüssigkeit in den oberen Teil. Typ 16511 ist wie 16510, aber ohne Auffangkolben. Er wird auf einem Saugkolben oder einer Mehrfach-Absaugvorrichtung, z. B. Combisart, verwendet.
Spezifikation
Reusable | |
Polycarbonat | |
Steril | |
Jeweils | |
200 mL | |
4,7 cm |
Vacuum Filter Holder, Manifold System | |
Hydrophiles PES | |
Für die Klärfiltration oder sterile Filtration von wässrigen Lösungen bis zu einem Volumen von 200 ml | |
Filtrationshalter | |
250 mL |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
Tage
28Stunden
13Minuten
28Sekunden
17