Learn More
Invitrogen™ mirVana™ miRNA Inhibitor, Negative Control #1
mirVana™ miRNA-Inhibitor, Negativkontrolle Nr. 1
648.00 CHF - 5500.00 CHF
Spezifikation
Inhalt und Lagerung | Bei oder unter -20 °C lagern. Nicht in frostfreien Tiefkühlgeräten lagern. |
---|---|
Regelungsart | Negativkontrolle |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | miRNA-Analyse und Analyse nicht-codierender RNA |
Marker oder Farbstoff | Unkonjugiert |
Produktlinie | mirVana™ |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15157105
|
Invitrogen™
4464076 |
5 nmol |
648.00 CHF
5 Nanomol |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15561124
|
Invitrogen™
4464077 |
20 nmol |
1908.00 CHF
20 Nanomol |
Verfügbar ab: 26-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15571124
|
Invitrogen™
4464079 |
25 nmol |
5500.00 CHF
250 Nanomol |
Verfügbar ab: 27-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
13305384
|
Invitrogen™
4464078 |
50 nmol |
2865.00 CHF
50 Nanomol |
Verfügbar ab: 27-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
miRNA-Inhibitoren sind kleine, chemisch modifizierte, einzelsträngige RNA-Moleküle, die entwickelt wurden, um endogene miRNA-Moleküle zu binden und zu hemmen und eine funktionelle miRNA-Analyse durch Herunterregelung der miRNA-Aktivität zu ermöglichen.Wir haben nun die zweite Generation der miRNA-Inhibitoren als mirVana™ miRNA-Inhibitoren lanciert. Die Vorteile:
- Bessere Leistungsfähigkeit als das vergleichbare Produkt eines anderen Herstellers
- Maximale und konsistente Effekte in vitro bei niedriger miRNA-Inhibitor-Konzentration
- Nicht toxisch
- Ideal für die neuesten Sanger-Inhalte
- Kann in vitro oder in vivo verwendet werden und zeichnet sich durch Konsistenz über das gesamte Forschungsprojekt aus
Positiv- und Negativkontrollen sind auch zur Verwendung mit mirVana™ miRNA-Inhibitoren in miRNA-Herunterregulierungsexperimenten verfügbar.
MirVana™ miRNA-Inhibitor Negativkontrolle Nr. 1
Die mirVana™ miRNA-Inhibitor Negativkontrolle Nr. 1 ist für die Verwendung als Negativkontrolle für Experimente mit mirVana™ miRNA-Inhibitoren vorgesehen. Die Transfektion dieser Negativkontrolle erfolgt mit der gleichen Methodik wie für die Positivkontrollen (wie mit let-7c-Positivkontrolle) und experimentellen mirVana™ miRNA-Inhibitoren. Verwenden Sie die Target-Expression von mit Negativkontrolle transfizierten Proben als Ausgangsbasis für die Bewertung der Wirkung der Kontrolle und des experimentellen miRNA-Inhibitors auf die Target-Genexpression.
Inhibitor-Kontrollen der ersten Generation
Unsere miRNA-Inhibitoren (und -Kontrollen) der ersten Generation, Ambion™ Anti-miR™ miRNA Inhibitors, weisen im Vergleich zu den neuen mirVana™ miRNA Inhibitors eine geringere Spezifität und Potenz sowie eine geringere Strangspezifität auf. Diese Inhibitoren der ersten Generation werden für den Abschluss laufender In-vitro-miRNA-Studien empfohlen. Für neue Forschungen oder In-vivo-Studien empfehlen wir unsere neuen mirVana™ miRNA-Inhibitoren und entsprechenden Kontrollen.
Spezifikation
Bei oder unter -20 °C lagern. Nicht in frostfreien Tiefkühlgeräten lagern. | |
miRNA-Analyse und Analyse nicht-codierender RNA | |
mirVana™ | |
Raumtemperatur |
Negativkontrolle | |
Unkonjugiert | |
miRNA-Inhibitor |
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ mirVana™ miRNA Inhibitor, Negative Control #1