Learn More
Thermo Scientific™ HyPURITY™ AQUASTAR Vorsäulenkartuschen
Einlegbare Vorsäulenkartuschen sind anwenderfreundlich, kostengünstig und gewährleisten eine längere Säulennutzungsdauer dank effektivem Schutz
369.24 CHF - 489.50 CHF
Spezifikation
Länge (metrisch) 10 mm
Mehr Spezifikationen ansehen
Benötigt:
Thermo Scientific UNIGUARD-Direktanschluss oder freistehender Halter separat erhältlich.
Produkte 3
Produktcode Marke Innendurchmesser (metrisch) Partikelgröße Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Innendurchmesser (metrisch) Partikelgröße Preis Menge & Verfügbarkeit  
10168044
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
22503-013001
3 mm 3 μm
489.50 CHF
4 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 17-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10505615
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
22503-012101
2,1 mm 3 μm
489.50 CHF
4 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 24-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10774647
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
22505-014001
4 mm 5 μm Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
Beschreibung
Beschreibung
Einlegbare Vorsäulenkartuschen sind anwenderfreundlich, kostengünstig und gewährleisten eine längere Säulennutzungsdauer dank effektivem Schutz.
  • Die 10-mm-Ausführung bietet maximalen Schutz bei minimalem Anstieg der Retention.
  • Passend für Thermo Scientific UNIGUARD™ Halter mit Direktanschluss und für freistehende Halter
  • Mit polaren Endgruppen für alternative Selektivität
  • Hochwertige, hochreine Silika-Säulen
Spezifikation
Spezifikation
10 mm
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ HyPURITY™ AQUASTAR Vorsäulenkartuschen