Learn More
Thermo Scientific™ HyPURITY™ AQUASTAR Vorsäulenkartuschen
Einlegbare Vorsäulenkartuschen sind anwenderfreundlich, kostengünstig und gewährleisten eine längere Säulennutzungsdauer dank effektivem Schutz
Marke: Thermo Scientific™ 22503-013001
487.06 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Requires : Thermo Scientific UNIGUARD-Direktanschluss oder freistehender Halter separat erhältlich.
Beschreibung
Einlegbare Vorsäulenkartuschen sind anwenderfreundlich, kostengünstig und gewährleisten eine längere Säulennutzungsdauer dank effektivem Schutz.
- Die 10-mm-Ausführung bietet maximalen Schutz bei minimalem Anstieg der Retention.
- Passend für Thermo Scientific UNIGUARD™ Halter mit Direktanschluss und für freistehende Halter
- Mit polaren Endgruppen für alternative Selektivität
- Hochwertige, hochreine Silika-Säulen
Spezifikation
3 μm | |
3 mm | |
HyPURITY |
10 mm | |
C18 |