Learn More
Thermo Scientific™ HyPURITY™ AQUASTAR Vorsäulenkartuschen
Einlegbare Vorsäulenkartuschen sind anwenderfreundlich, kostengünstig und gewährleisten eine längere Säulennutzungsdauer dank effektivem Schutz
Marke:  Thermo Scientific™ 22505-014001
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10774647
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Requires :
Thermo Scientific UNIGUARD-Direktanschluss oder freistehender Halter separat erhältlich.
Beschreibung
Beschreibung
Einlegbare Vorsäulenkartuschen sind anwenderfreundlich, kostengünstig und gewährleisten eine längere Säulennutzungsdauer dank effektivem Schutz.
  • Die 10-mm-Ausführung bietet maximalen Schutz bei minimalem Anstieg der Retention.
  • Passend für Thermo Scientific UNIGUARD™ Halter mit Direktanschluss und für freistehende Halter
  • Mit polaren Endgruppen für alternative Selektivität
  • Hochwertige, hochreine Silika-Säulen
Erforderlich:
Thermo Scientific UNIGUARD Direct-Connection oder eigenständige Halter sind separat erhältlich.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
10 %
5 μm
190 Å
4 mm
Uniguard Direct-Connection und eigenständiger Halter
L1
2 bis 8
10 mm
200 m2/g
4 mm
ja
HyPURITY
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ HyPURITY™ AQUASTAR Vorsäulenkartuschen > Partikelgröße: 5 μm; 10 x 4,0 mm (L x ID)