Learn More
Thermo Scientific™ HyPURITY™ AQUASTAR Vorsäulenkartuschen
Einlegbare Vorsäulenkartuschen sind anwenderfreundlich, kostengünstig und gewährleisten eine längere Säulennutzungsdauer dank effektivem Schutz
Marke:  Thermo Scientific™ 22503-012101
487.06 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10505615
  • 513.00 CHF / 4 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 24-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Requires : Thermo Scientific UNIGUARD-Direktanschluss oder freistehender Halter separat erhältlich.
Beschreibung
Beschreibung
Einlegbare Vorsäulenkartuschen sind anwenderfreundlich, kostengünstig und gewährleisten eine längere Säulennutzungsdauer dank effektivem Schutz.
  • Die 10-mm-Ausführung bietet maximalen Schutz bei minimalem Anstieg der Retention.
  • Passend für Thermo Scientific UNIGUARD™ Halter mit Direktanschluss und für freistehende Halter
  • Mit polaren Endgruppen für alternative Selektivität
  • Hochwertige, hochreine Silika-Säulen
Erforderlich:
Thermo Scientific UNIGUARD Direct-Connection oder eigenständige Halter sind separat erhältlich.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
10 %
3 μm
190 Å
2,1 mm
Uniguard Direct-Connection und eigenständiger Halter
L1
2 bis 8
10 mm
200 m2/g
2,1 mm
Ja
HyPURITY
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ HyPURITY™ AQUASTAR Vorsäulenkartuschen > Partikelgröße: 3 μm; 10 mm L x2.1 mm ID