Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil™ SAS C1-HPLC-Säulen
Zur Verwendung für mäßig polare und multifunktionale Selektivität von Verbindungen.
Marke: Thermo Scientific™ 30505-254030
Beschreibung
Trennen Sie mit Thermo Scientific™ Hypersil™ SAS C1-LC-Säulen mäßig polare und multifunktionelle Verbindungen.
Klassische stationäre Hypersil Phasen sind der anerkannte Branchenstandard für die HPLC (Hochdruck-Flüssigchromatographie). Klassische Hypersil Phasen haben sich als effektives analytisches Werkzeug bewährt, sie haben sich gut etabliert und werden in vielen HPLC-Methoden als Referenz aufgeführt. Die Herstellung nach den Richtlinien von ISO 9001-2000 garantiert höchste Qualität.
- Die 10-mm-Ausführung bietet maximalen Schutz bei minimalem Retentionsanstieg. Passend für Thermo Scientific UNIGUARD™ Direct-Connection Halter und eigenständige Halter
- Erhältlich in Verpackungseinheiten zu 4 Stück
Eigenschaften der SAS-(C1)-Festphase
- Ein kurzes Umkehrphasenmaterial mit Alkylkette und Selektivität für polare und multifunktionale Verbindungen
- Hypersil Phase mit möglichst geringer Retention
- Geeignet für Ionenpaar-Trennungen
Erforderlich:
Thermo Scientific UNIGUARD™ Direct-Connection Halter und eigenständige Halter, nicht inbegriffen.
Spezifikation
Analysesäule | |
HPLC | |
5800 psi (400 bar) | |
2 bis 8 | |
170 m²/g | |
L13 | |
Hypersil, klassisch | |
2.5% | |
No |
4.0 mm | |
250 mm | |
5 μm | |
120 Å | |
60 °C | |
C1 | |
Sphärisches, vollständig poröses Silika Typ A | |
Mixed-Mode | |
Umkehrphase und Ionenpaarung |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für Produkte auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.