Learn More
Invitrogen™ Gateway™ BP Clonase™ II Enzym-Mix
Katalysiert die In-vitro-Rekombination von PCR-Produkten zur Erzeugung von Eintragsklonen.
Marke: Invitrogen™ 11789020
373.56 CHF gültig bis 2024-12-20
Benutzen Sie den Promotions-Code "21651" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Includes: Proteinase K-Lösung (2 μg/μl) und ein positiver Kontrollvektor
Beschreibung
- Katalysiert die In-vitro-Rekombination von PCR-Produkten oder subklonierenden DNA-Segmenten aus Klonen (mit attB-Stellen) und einem Donor-Vektor (mit attP-Stellen) für die Erzeugung eines Entry-Klons.
- Enthält Enzyme und Puffer in einer einzelnen Mischung, die 10 ml-Reaktionen mit weniger Pipettierschritten ermöglicht.
- Garantiert stabil für 6 Monate bei ordnungsgemäßer Lagerung bei -20 bis -80 °C.
Bestellinformation
Versandbedingungen: Trockeneis
Spezifikation
Gateway™ BP Clonase™ II Enzymgemisch enthält Proteinase K-Lösung (2 µg/µl) und einen positiven Kontrollvektor. Bei -20°C oder -80°C lagern. Bei ordnungsgemäßer Lagerung garantiert 6 Monate stabil. | |
BP Clonase | |
20 Reaktionen | |
Clonase™, Gateway™ |
Trockeneis | |
Enzympuffer | |
BP Clonase Enzymgemisch |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur