Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil™ SAS C1-HPLC-Säulen
Zur Verwendung für mäßig polare und multifunktionale Selektivität von Verbindungen.
361.64 CHF - 686.24 CHF
Spezifikation
Max. Druck 5800 psi (400 bar)
pH 2 bis 8
Porengröße 120 Å
Oberfläche 170 m²/g
Temperatur 60 °C
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 7
Produktcode Marke Länge (metrisch) Durchmesser (metrisch) Partikelgröße Endverkappt/mit Endgruppen Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Länge (metrisch) Durchmesser (metrisch) Partikelgröße Endverkappt/mit Endgruppen Preis Menge & Verfügbarkeit  
10523425
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
30505-154630
150 mm 4,6 mm 5 μm Ja
663.56 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 07-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10640346
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
30503-254630
250 mm 4.6 mm 3 μm No N/A N/A N/A
10344223
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
30505-254630
250 mm 4,6 mm 5 μm Ja
686.24 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11527481
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
30505-034630
30 mm 4.6 mm 5 μm No N/A N/A N/A
10371445
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
30505-014001
10 mm 4 mm 5 μm Ja
361.64 CHF
4 Stück
Verfügbar ab: 05-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10087594
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
30505-104630
100 mm 4.6 mm 5 μm No N/A N/A N/A
10699565
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
30505-254030
250 mm 4.0 mm 5 μm No N/A N/A N/A
Beschreibung
Beschreibung
Trennen Sie mit Thermo Scientific™ Hypersil™ SAS C1-LC-Säulen mäßig polare und multifunktionelle Verbindungen.
Klassische stationäre Hypersil Phasen sind der anerkannte Branchenstandard für die HPLC (Hochdruck-Flüssigchromatographie). Klassische Hypersil Phasen haben sich als effektives analytisches Werkzeug bewährt, sie haben sich gut etabliert und werden in vielen HPLC-Methoden als Referenz aufgeführt. Die Herstellung nach den Richtlinien von ISO 9001-2000 garantiert höchste Qualität.
  • Ein kurzes Alkylketten-Umkehrphasenmaterial
  • Selektivität für polare und multifunktionale Verbindungen
  • Verwendbar für Ionenpaar-Trennungen
Bestellinformationen:
Weitere Säulengrößen sind lieferbar. Auch erhältlich als 10-μm-Ausführung. Weitere Informationen erhalten Sie von unserem Kundenservice.
Spezifikation
Spezifikation
5800 psi (400 bar)
120 Å
60 °C
C1
2 bis 8
170 m²/g
L13
Hypersil, klassisch
Dokumentation
Product Certifications
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Hypersil™ SAS C1-HPLC-Säulen