Learn More
Masterflex™ Einweg-Flussrohrsensoren
Bauen Sie ein komplettes, einfach zu bedienendes Durchflusssensorsystem auf, das an jede gewünschte Anwendung angepasst werden kann
Marke: Masterflex™ 24507-01
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Modulare austauschbare Durchflusssensorsysteme mit Einweg-Design
- Genaue Messwerte bei niedrigem Durchfluss: ±1 %
- Kostengünstige Einweg-Durchflussschläuche für eine optimale kontaminationsfreie Produktion
- Ideal für Einweg-Anwendungen, aber auch für Langzeitmessungen geeignet
- Durchflussrohre und Turbinensensoren werden unter Reinraumbedingungen hergestellt und getestet
Spezifikation
PFA-/Clip-Halterung | |
80 °C | |
Keine | |
Flusssensor |
176 °F | |
1,50 bis 40 LPM | |
5 bis 24 VDC |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Masterflex™ Einweg-Flussrohrsensoren > 1,5 bis 40 LPM, PFA/Clip-Halterung
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur