Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil™ ODS-2 C18-Säulen
Säulenformat: Analysesäule; Kohlenstoffbeladung: 11 %; Porengröße: 80 Å; Säulenphase: Umkehrphase
Marke:  Thermo Scientific™ 31605-153030
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10528615
Beschreibung
Beschreibung
Verwenden Sie diese bewährte, zuverlässige L1. Thermo Scientific™ Hypersil™ ODS-2 C18-HPLC-Säulen sind eine Alternative zu älteren Säulenmarken, auf die in validierten Methoden häufig verwiesen wird.
Die stationären Hypersil Phasen sind der anerkannte Branchenstandard für die HPLC (Hochdruck-Flüssigchromatographie). Klassische Hypersil Phasen haben sich als effektives analytisches Werkzeug bewährt, sie haben sich gut etabliert und werden in vielen HPLC-Methoden als Referenz aufgeführt. Die Herstellung nach den Richtlinien von ISO 9001-2000 garantiert höchste Qualität.
Verwenden Sie Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ Säulen als Alternative bei schwierigen Trennungen, die ein besseres chromatographisches Leistungsverhalten erfordern.
  • Basierend auf Silika des Typs A
  • Sehr gute Reproduzierbarkeit
  • Selektivität über einen breiten Anwendungsbereich
  • Hergestellt nach ISO 9001:2000-Qualitätsvorgaben
Bestellinformationen:
Weitere Säulengrößen sind lieferbar. Weitere Informationen erhalten Sie von unserem Kundenservice.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Analysesäule
HPLC
5800 psi (400 bar)
2 bis 8
220 m²/g
L1
Hypersil, klassisch
11%
Ja
3 mm
150 mm
5 μm
80 Å
60 °C
C18
Sphärisches, vollständig poröses Silika Typ A
Umkehrphase
Umkehrphase
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Hypersil™ ODS-2 C18-Säulen >
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für Produkte auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.