Learn More
Thermo Scientific™ Hypercarb™ HPLC-Säulen mit porösem Graphitkohlenstoff
BIOPHARMA
Zur besseren Retention polarer Verbindungen und Trennung strukturverwandter Analyten mit Stabilität bei extremen pH-Werten und hohen Temperaturen.
Marke:  Thermo Scientific™ 35005-102130
1388.62 CHF gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24127" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10334273
  • 1467.34 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Thermo Scientific™ Hypercarb™ LC-Säulen mit porösem Graphitkohlenstoff zur Erzielung einer höheren Trennungsfähigkeit enthalten 100 % porösen Graphitkohlenstoff. Verbesserte Retention von polaren Verbindungen und Trennung von strukturell verwandten Analyten mit Stabilität bei extremen pH-Werten und hoher Temperatur.
Geeignet zum Lösen von problematischen Trennungen
  • Außergewöhnlich hohe Retention stark polarer Analyte
  • Echte Orthogonalität bei C18
  • Trennung strukturverwandter Substanzen
  • pH-stabil von 0 bis 14
  • Hervorragend geeignet für Anwendungen bei hoher Temperatur
  • Säulenmaterial aus 100 % Edelstahl
  • PEEK-freies Säulenmaterial für die Verwendung bei Temperaturen über 120 °C
Bestellinformationen:
Säulen mit anderer Größe sind ebenfalls lieferbar. Bitte beachten Sie, dass einige Säulen für den Einsatz bei höheren Temperaturen gedacht sind. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Vertriebsvertreter.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Analysesäule
LC-MS
5800 psi (400 bar)
0 bis 14
Each
105 °C
Hypercarb
100 %
Umkehrphase
2,1 mm
100 mm
5 μm
250 Å
120 m²/g
Poröser Graphitkohlenstoff
Sphärischer, poröser Graphitkohlenstoff
Umkehrphase
Analysesäule
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Hypercarb™ HPLC-Säulen mit porösem Graphitkohlenstoff > Partikelgröße: 5 μm; 100 mm L x2.1 mm ID
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.