Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil™ MOS-2 (C8) Säulen, 5 μm Partikelgröße
Die chemisch an die Silika-Oberfläche gebundene C8 Monolayer-Alkylkettenschicht und gewährleistet eine reproduzierbare und effiziente stationäre Phase
515.00 CHF - 662.31 CHF
Spezifikation
Partikelgröße | 5 μm |
---|---|
Porengröße | 120 Å |
USP-Typ | L7 |
Stationäre Phase | C8 |
Verpackungsmaterial | Silika |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11567471
|
Thermo Scientific™
30305-034630 |
30 mm | 4.6 mm | N/A | N/A | N/A | |||||
10354093
|
Thermo Scientific™
30305-152130 |
150 mm | 2.1 mm | N/A | N/A | N/A | |||||
11577471
|
Thermo Scientific™
30305-124630 |
125 mm | 4.6 mm |
662.31 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Description
- Zuverlässige, wenig aufnahmefähige Phase
- Lange Lebensdauer der Säule, auch unter basischen Bedingungen
- Hergestellt nach ISO 9001:2000-Qualitätsnormen
- Kostengünstig
Compliance
Hergestellt nach ISO 9001-2000 Qualitätsstandards.
Specifications
5 μm | |
L7 | |
Silika | |
Umkehrphase |
120 Å | |
C8 | |
6.5% | |
Umkehrphase |
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Thermo Scientific™ Hypersil™ MOS-2 (C8) Säulen, 5 μm Partikelgröße