Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil™ MOS-2 (C8) Säulen, 5 μm Partikelgröße
Die chemisch an die Silika-Oberfläche gebundene C8 Monolayer-Alkylkettenschicht und gewährleistet eine reproduzierbare und effiziente stationäre Phase
Marke:  Thermo Scientific™ 30305-152130
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10354093
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Reliable, less retentive phase
  • Long column lifetimes, even under basic conditions
  • Manufactured under ISO 9001-2000 quality guidelines
  • Affordable
Compliance
Hergestellt nach ISO 9001-2000 Qualitätsstandards.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
2.1 mm
5 μm
L7
Silika
Umkehrphase
150 mm
120 Å
C8
6.5%
Umkehrphase
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Hypersil™ MOS-2 (C8) Säulen, 5 μm Partikelgröße > Partikelgröße: 5 μm; 150 x 2,1 mm (L x ID)