Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil™ MOS-2 (C8) Säulen, 5 μm Partikelgröße
Die chemisch an die Silika-Oberfläche gebundene C8 Monolayer-Alkylkettenschicht und gewährleistet eine reproduzierbare und effiziente stationäre Phase
Marke:  Thermo Scientific™ 30305-124630
659.01 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11577471
  • 662.31 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 28-05-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Zuverlässige, wenig aufnahmefähige Phase
  • Lange Lebensdauer der Säule, auch unter basischen Bedingungen
  • Hergestellt nach ISO 9001:2000-Qualitätsnormen
  • Kostengünstig
Compliance
Hergestellt nach ISO 9001-2000 Qualitätsstandards.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
4.6 mm
5 μm
Gehäuse L7
Silika
Umkehrphase
125 mm
120 Å
MOS-2 (C8)
6,50%
Umkehrphase
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Hypersil™ MOS-2 (C8) Säulen, 5 μm Partikelgröße > Partikelgröße: 5 μm; 125 x 4,6 mm (L x ID)