Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ Array, Rat Inflammation, Fast 96-well
TaqMan™ Array, Entzündungen, Ratte, schnell, 96 Wells
Marke:  Applied Biosystems™ 4418726
Artikelnummer. 10408454
  • 383.00 CHF / 1 Set
Verfügbar ab: 22-05-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Diese 96-Well Platten sind mit den am besten geeigneten TaqMan™ Genexpressions-Assays für einen bestimmten biologischen Prozess, eine bestimmte Bahn oder einen bestimmten Krankheitszustand vorkonfiguriert. Jede Platte enthält vordefinierte Assays und endogene Kontrollen, die in den Wells abgetrocknet und für eine genaue Beurteilung der gesamten Gensignatur in einem einfachen Experiment geeignet sind. Das Assay-Panel in der TaqMan™ Array 96-Well Entzündungsplatte (Ratte) zielt auf Gene ab, die an einer Vielzahl unterschiedlicher entzündlicher Erkrankungen beteiligt sind. Die Gene sind in 4 Klassen eingeteilt: 1) Kanäle (L-Typ Calcium und Ligand Gated); 2) Enzyme und Inhibitoren (Lipasen, Kinasen, Nitrikoxid-Synthase, Phosphodiesterase, Prostaglandin-Metabolismus und Proteasen); 3) Faktoren (Tumor- oder Nekrosefaktoren, Kernfaktor Kappa-Beta, Interleukin, Annexine, Kinnogene) und 4) Rezeptoren (GPCR, IL-Rezeptor-Familie, Rezeptoren, Adhäsionsmoleküle, TNF-Rezeptoren und Kernrezeptoren).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Array-Platte
Ratte
Getrocknet
MGB (Minor Groove Binder) (3'), nicht fluoreszierender Quencher (3'), FAM (5')
TaqMan™
Schnell
96-Array-Platte
Jeder TaqMan™ Array-Platten-Well enthält ein einzelnes TaqMan™ Assay für eine 10 µl-Reaktion. Die Platten können bei Raumtemperatur oder 4 °C gelagert werden.
TaqMan Assay für eine 10 ul-Reaktion
FAM
1 x 96-well plate
Entzündung, Signaltransduktion
Dokumentation
Manuals
Specification Sheets
Name des Produkts
Applied Biosystems™ TaqMan™ Array, Rat Inflammation, Fast 96-well > 1 x 96 Well-Platte