Learn More
Labconco™ Solide Epoxid-Arbeitsfläche
Labconco™ solide Epoxid-Arbeitsfläche zur Verwendung mit Protector™ Demo-Schutzhauben, Protector™ XVS Belüftungsstationen und Protector™ Arbeitsstationen.
Marke:  Labconco™ 3908401
Artikelnummer. 15693587
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Gegossene Arbeitsfläche aus massivem Epoxid
  • Chemikalienbeständig und feuerfest
  • Farbe:Schwarz
  • Geeignet für verschüttete Flüssigkeiten
  • Konturiert und an die Abmessungen von Protector Demo-Schutzhauben, Protector XVS Belüftungssystemen und Protector Arbeitsstationen angepasst
  • Kein Tassenspülen-Ausschnitt
  • Erhältlich in den Breiten 2 ft., 3 ft., 4 ft., 5 ft., 6 ft. und 8 ft. sowie in den Tiefen 67,8 cm (26,7 in.) und 90,1 cm (35,5 in.)
Spezifikation
Spezifikation
Arbeitsfläche
26,7 in.
Protector™ Demo-Schutzhauben, Protector™ XVS Belüftungsstationen und Protector™ Arbeitsstationen
2,5 m
72 lb.
36 in.
Schwarz
68 cm
1,0 in.
Ein Jahr
33 kg
91 cm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Labconco™ Solide Epoxid-Arbeitsfläche > Solide Epoxid-Arbeitsfläche