Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ C8-HPLC-Säulen
Für Analyten mittlerer Hydrophobie oder wenn für eine optimale Retention eine weniger hydrophobe Phase benötigt wird. Diese Säulen gewährleisten eine hervorragende Empfindlichkeit und eine ausgezeichnete Peak-Schärfe.
Marke:  Thermo Scientific™ 25202-052130
820.75 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10664945
  • 824.85 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Analysesäule
50 mm
1,9 μm
175 Å
60 °C
C8
Silika, kugelförmig, vollständig porös, ultrarein
Umkehrphase
Umkehrphase
2,1 mm
18130 psi (1250 bar)
2 bis 9
220 m²/g
L7
Hypersil GOLD
8 %
Ja
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ C8-HPLC-Säulen > 1,9 μm Partikelgröße; 2,1 mm x 50 mm
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.