Learn More
Epredia™ SuperFrost Plus™ Adhäsionsobjektträger
Der minimale Gewebeverlust während der Färbung ermöglicht kurze Durchlaufzeiten und ein geringeres Risiko im Zusammenhang mit Gewebeverlusten und wiederholten Tests. Thermo Scientific™ SuperFrost Plus Objektträger sichern eingefrorene und formalinfixierte, paraffineingebettete Gewebeschnitte sowie zytologische Präparate.
Marke:  Epredia™ J7800AMNZ
30.13 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15438060
  • 44.35 CHF / 72 Stück
Verfügbar ab: 05-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Keine Zeitverluste bei der Objektträgerbeschichtung
  • Keine unnötigen Kosten durch teure Klebstoffe
  • Zuverlässige und gleichmäßige Beschichtung
  • Minimale Probenverluste
  • Zuverlässige und sichere Haftwirkung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
75 mm
90°, geschliffen
Weiß
72/Packung
25 mm
Adhäsionsobjektträger
Geklemmt
Sonderangebote
  • Mehrere Hersteller
    Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen Kunden
    Aktionscode: 25081
    Gültig bis zum2025-12-31
  • Mehrere Hersteller
    Decken Sie sich mit Laborbechern, Kolben und mehr ein, bevor diese Angebote verschwinden.
    Aktionscode24123
    Gültig bis zum2025-06-14
    Neues Angebot
    Jetzt sparen
  • Mehrere Hersteller
    Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre Analysen
    Aktionscode: 24135
    Gültig bis zum2025-07-13
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.
    Aktionscode: 24156
    Gültig bis zum2025-06-30
    Top-Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.05.2025 und dem 30.06.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
    Geschäftsbedingungen Siehe Details der Promotion
  • Mehrere Hersteller
    Sparen Sie bis zu 94% bei Teaching Lab Essentials
    Aktionscode25721
    Gültig bis zum2025-05-01
    Neues Angebot
    Jetzt sparen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Epredia™ SuperFrost Plus™ Adhäsionsobjektträger >