Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Reaktionskolben mit 24/40-Gelenk
Silber-Diethyldithiocarbamat-Methode
Marke: DWK Life Sciences 635965
167.22 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Freistehend
- Wheaton 33 Borosilikatglas mit geringem Anteil an extrahierbaren Stoffen
- 200mL
- 24/40-Gelenk
Spezifikation
200 mL | |
Borosilikatglas | |
Reaktionskolben | |
24/40 |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Preisbrecherische Deals für Laborglaswaren
Decken Sie sich mit Laborbechern, Kolben und mehr ein, bevor diese Angebote verschwinden.Aktionscode: 24123Gültig bis zum: 2025-06-14
Neues Angebot Jetzt sparen