Learn More
Thermo Scientific™ SureSTART™ 20 mm-Bördelverschlüsse, Stufe 3 Hochleistungsanwendungen
Verwenden Sie Thermo Scientific™ SureSTART™ 20 mmBördelverschlüsse der Stufe 3 mit Bördelfläschchen mit 20 mm-Öffnung für ultimative Leistung und Empfindlichkeit Ihrer Methoden bei gleichzeitiger Gewährleistung höchster Probensicherheit und -integrität.
Marke: Thermo Scientific™ 6PBCC20-STHT
1125.17 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Descripción
Verwenden Sie Thermo Scientific™ SureSTART™ 20 mm-Bördelverschlüsse mit Bördelfläschchen mit 20 mm-Öffnung, einschließlich unserer SureSTART 20 ml-Headspace-Fläschchen aus Glas mit Bördelverschluss (Stufe 3). Wählen Sie Produkte der Stufe 3 für ultimative Leistung und Empfindlichkeit Ihrer Methoden bei gleichzeitiger Gewährleistung höchster Probensicherheit und -integrität. Wählen Sie aus Aluminium- und magnetischen Weißblechkappen mit Allzweck-Silikon-/PTFE-Septen mit verschiedenen Härtewerten, um Probleme mit Autosampler-Nadeln zu reduzieren. Mit Thermo Scientific™ manuellen oder elektronischen Bördelzangen und Entdecklern lassen sich Bördelverschlüsse einfach anbringen und entfernen.
Unsere Verschlüsse der Stufe 3 sind speziell für Massenspektrometrie-Anwendungen konzipiert und behandelt und enthalten die niedrigsten Konzentrationen an Metallen, extrahierbaren Substanzen und Laugen, um eine konsistente, reproduzierbare Empfindlichkeit und Selektivität für die anspruchsvollsten Analyten zu gewährleisten.
Die SureSTART 20 mm-Bördelverschlüsse der Stufe 3 verfügen über Hochtemperatur-Septen, die dank einer speziellen Silikonformulierung auf über 250 °C erwärmt werden können, ohne dass das Septum übermäßig erweicht oder flüchtige Dämpfe freigesetzt werden.
Die SureSTART Leistungsstufen
• Stufe 1: Routineanalysen
Die für die Chromatographie zugelassenen
SureSTART Produkte der Stufe 1 sind kostenoptimiert, für alle Gerätetypen geeignet und qualitativ getestet und liefern die für alltägliche Analysen benötigte Leistung, Probensicherheit und Reproduzierbarkeit. Sie sind eine ideale Lösung für die Verifizierung der Präsenz und Quantifizierung von Verbindungen mithilfe von Detektionstechniken wie UV, RI und FID.
• Stufe 2: Analyse mit hohem Durchsatz
Wenn Robustheit und Reproduzierbarkeit von entscheidender Bedeutung sind
SureSTART Produkte der Stufe 2 weisen einen sehr geringen Gehalt an Metallen, extrahierbaren Stoffen und auslaugbaren Stoffen sowie entsprechend hohe Standards auf, sodass Sie Ihre gesetzlichen Anforderungen erfüllen können. Diese Produkte unterstützen Routineanalysen und liefern qualitativ hochwertige Daten mit einem ununterbrochenen Arbeitsablauf.
• Stufe 3: Hohe Leistung
Wenn die Empfindlichkeit ein Muss ist
SureSTART Produkte der Stufe 3 werden in Reinräumen verpackt, um vor Umweltfaktoren zu schützen. Sie enthalten die niedrigsten Konzentrationen an Metallen, extrahierbaren Substanzen und Laugen, um eine konsistente, reproduzierbare Empfindlichkeit und Selektivität für die anspruchsvollsten Analyten zu gewährleisten. Wählen Sie diese Produkte für ultimative Methodenleistung und hohe Sicherheit und Integrität von Proben.
Alle SureSTART Fläschchen, Verschlüsse und Septen sind zertifiziert, um die Spezifikationen physischer Parameter im Rahmen unseres Fertigungsprozesses zu erfüllen.
Especificaciones
Silber | |
Silikon, rot/ PTFE, naturfarben, Hochtemperatur | |
High Temperature | |
SureSTART Stufe 3 | |
3 mm | |
Bördel, Stufe 3 | |
Headspace-Fläschchen mit 20 mm-Bördelverschluss |
Aluminium/Magnetisches Weißblech | |
Level 3 | |
54 Shore | |
1000 Pk. | |
Zertifizierte Spezifikation | |
20 mm |
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.